Learn More
Applied Biosystems™ cAMP-Screen™ Cyclic AMP Immunoassay System
Artikelnummer. 15270143
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
192 Assays (2 x 96)
960 Assays
Packungsgröße:
10 Tests
2 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15270143 192 Assays (2 x 96) 2 Tests
15280143 960 Assays 10 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15270143 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. 4412182
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1324.00 €
    1257.65 € / 1 Stück
    Sparen 66.35 €
    5% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hochempfindliche Bestimmung von zyklischen AMP(cAMP)-Werten in Zelllysaten. Das Thermo Scientific cAMP-Screen™ 96-well Cyclic AMP Immunassay-System ist ein kompetitiver Chemolumineszenz-Immunassay in einem maximal flexiblen Format, um entweder manuelles Hinzufügen von Reagenzien oder automatisierte Verarbeitung mit hohem Durchsatz zu gestatten.
  • Verwendet hochempfindliches, chemilumineszentes CSPD™ Substrat mit Saphire-II™ Verstärker, das durch ein Enzymkonjugat aus cAMP ausgelöst wird, das an alkalische Phosphatase gebunden ist (cAMP-AP).
  • Die gebrauchsfertige, Chemolumineszenz-Substrat/Enhancer-Formulierung erzeugt eine anhaltende Glimmlichtemission ab 30 Minuten nach der Zugabe
  • Wird hauptsächlich für das sekundäre Screening und die präklinische Forschung verwendet, bei der Empfindlichkeit und keine falsch-positiven Ergebnisse erforderlich sind
  • Besitzt mit die höchste Empfindlichkeit eines handelsüblichen cAMP-Assays
  • Stundenlange Ablesezeit ohne oder mit geringer Verschlechterung des Signals
  • Einfaches Protokoll
  • Nützlich für eine Vielzahl von Rezeptoraktivierungsstudien
Hohe Empfindlichkeit und Dauer der anhaltenden Glimmzeit
Dieser Chemolumineszenz-Assay wurde entwickelt, um die höchste Empfindlichkeit eines handelsüblichen cAMP-Assays zu bieten. Es können Mengen von nur 60 Femtomol cAMP nachgewiesen werden. Der Assay verfügt über einen breiten dynamischen Bereich, der 0,06 bis 6.000 Pikomol cAMP erkennt, ohne dass Proben verdünnt werden müssen oder Verfahren wie Acetylierung erforderlich sind. Dies ist besonders bei der Messung der Stimulation und/oder Hemmung von Gs- oder Gi-gekoppelten Agonisten oder Antagonisten in zellbasierten Assays hilfreich. Die Präzision innerhalb von Assays bei Doppelproben beträgt in der Regel 5 % oder weniger. Sobald die Substrat-/Verstärkerformulierung das Glimmsignal erreicht hat, kann die Platte stundenlang ohne oder mit nur geringer Verschlechterung des Signals abgelesen werden. Dies ist nützlich bei Untersuchungen, bei denen mehrere Platten miteinander verglichen werden. Darüber hinaus weist der Assay eine außergewöhnlich geringe Kreuzreaktivität mit anderen Adenosin-haltigen oder zyklischen Nukleotiden auf.
Für Rezeptoraktivierungsstudien
Das cAMP-Screen System ist für die Quantifizierung von zellulärem cAMP für funktionelle Assays der Rezeptoraktivierung konzipiert. Der Assay wurde mit gängigen Zelllinien für funktionelle Messungen mit endogenen Rezeptoren, Zelllinien mit exogenisch exprimierten Ligandenrezeptoren auf der Zelloberfläche, Primärzellkulturen und Geweben als Reaktion auf die Behandlung mit den entsprechenden Liganden verwendet. Darüber hinaus wurde es für die Rezeptorcharakterisierung, die Identifizierung des Liganden von Orphan-Rezeptoren und die Charakterisierung neuartiger chimärer Rezeptoren verwendet. Der Assay kann bei Hochdurchsatz-Screenings für Verbindungen verwendet werden, die diese Signaltransduktionswege stimulieren oder stören.
Spezifikationen
  • Ziel: Zyklisches AMP
  • Assay-Inkubationszeit: 1 h
  • Assay-Sensitivität: 60 Femtomol cAMP
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Markierung/Farbstoff: Alkalische Phosphatase
  • Probentyp: Zelllysate
  • Probenvolumen: 60 μl
  • Lagerung: Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Empfindlichkeit: 60 femtomoles cAMP
Inhalt und Lagerung 1 Satz, bei 2 bis 8 °C lagern
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Produktlinie cAMP-Screen
Proteinfamilie GPCR (G-Protein gekoppelte Rezeptoren)
Probentyp Zelllysate
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Nicht-Gen
Gensymbol Nicht-Gen
Marker oder Farbstoff AP
Menge 192 Assays (2 x 96)
Probenvolumen 60 μl
Name Ziel-Kit Zyklisches AMP
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • cAMP-Screen Cyclic AMP Immunoassay System
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Poly(oxy-1,2-ethanediyl), .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethyl butyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, Nonidet P-4