Learn More
Applied Biosystems™ cAMP-Screen Direct™ Cyclic AMP Immunoassay System
Artikelnummer. p-7078177
Click to view available options
Menge:
192 Assays (2 × 96)
960 Assays
Packungsgröße:
192 Stück
960 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 13395364
Marke: Applied Biosystems™ 4412186
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hochempfindliche Bestimmung von zyklischen AMP(cAMP)-Werten in Zelllysaten mit einem vereinfachten Protokoll. Das Thermo Scientific cAMP-Screen Direct 96-well Cyclic AMP Immunassay-System ist ein kompetitiver Chemolumineszenz-Immassay in einem maximal flexiblen Format, um entweder manuelles Hinzufügen von Reagenzien oder automatisierte Verarbeitung mit hohem Durchsatz zu gestatten.
  • Verwendet hochempfindliches, chemilumineszentes CSPD™ Substrat mit Saphire-II™ Verstärker, das durch ein Enzymkonjugat aus cAMP ausgelöst wird, das an alkalische Phosphatase gebunden ist (cAMP-AP).
  • Die gebrauchsfertige, Chemolumineszenz-Substrat/Enhancer-Formulierung erzeugt eine anhaltende Glimmlichtemission ab 30 Minuten nach der Zugabe
  • Wird hauptsächlich für das sekundäre Screening und die präklinische Forschung verwendet, bei der Empfindlichkeit und keine falsch-positiven Ergebnisse erforderlich sind
  • Besitzt mit die höchste Empfindlichkeit eines handelsüblichen cAMP-Assays
  • Stundenlange Ablesezeit ohne oder mit geringer Verschlechterung des Signals
  • Einfaches Protokoll mit Zellen, die direkt auf der Assay-Platte wachsen
  • Nützlich für eine Vielzahl von Rezeptoraktivierungsstudien
Hohe Empfindlichkeit und Dauer der anhaltenden Glimmzeit
Dieser Chemolumineszenz-Assay wurde entwickelt, um die höchste Empfindlichkeit eines handelsüblichen cAMP-Assays zu bieten. Es können Mengen von nur 60 Femtomol cAMP nachgewiesen werden. Der Assay verfügt über einen breiten dynamischen Bereich, der 0,06 bis 6.000 Pikomol cAMP erkennt, ohne dass Proben verdünnt werden müssen oder Verfahren wie Acetylierung erforderlich sind. Dies ist besonders bei der Messung der Stimulation und/oder Hemmung von Gs- oder Gi-gekoppelten Agonisten oder Antagonisten in zellbasierten Assays hilfreich. Die Intra-Assay-Präzision bei Doppelproben beträgt in der Regel 5 % oder weniger. Sobald die Substrat-/Verstärkerformulierung das Glimmsignal erreicht hat, kann die Platte stundenlang ohne oder mit nur geringer Verschlechterung des Signals abgelesen werden. Dies ist nützlich bei Untersuchungen, bei denen mehrere Platten miteinander verglichen werden. Darüber hinaus weist der Assay eine außergewöhnlich geringe Kreuzreaktivität mit anderen Adenosin-haltigen oder zyklischen Nukleotiden auf.
Für Rezeptoraktivierungsstudien
Das cAMP-Screen System ist für die Quantifizierung von zellulärem cAMP für funktionelle Assays der Rezeptoraktivierung konzipiert. Der Assay wurde mit gängigen Zelllinien für funktionelle Messungen mit endogenen Rezeptoren, Zelllinien mit exogenisch exprimierten Ligandenrezeptoren auf der Zelloberfläche, Primärzellkulturen und Geweben als Reaktion auf die Behandlung mit den entsprechenden Liganden verwendet. Darüber hinaus wurde es für die Rezeptorcharakterisierung, die Identifizierung des Liganden von Orphan-Rezeptoren und die Charakterisierung neuartiger chimärer Rezeptoren verwendet. Der Assay kann bei Hochdurchsatz-Screenings für Verbindungen verwendet werden, die diese Signaltransduktionswege stimulieren oder stören.
Spezifikationen
  • Ziel: Zyklisches AMP
  • Assay-Inkubationszeit: 1 h
  • Assay-Sensitivität: 60 Femtomol cAMP
  • Nachweisverfahren. Chemolumineszenz
  • Zur Verwendung mit (Geräte): Mikrotiterplatten-Lesegerät
  • Markierung/Farbstoff: Alkalische Phosphatase
  • Probentyp: Zelllysate
  • Probenvolumen: 60 μl
  • Lagerung: Bei 2 °C bis 8 °C lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Assay-Empfindlichkeit: 60 femtomoles cAMP
Inhalt und Lagerung 1 Kit, bei 2 bis 8 °C lagern
Nachweisverfahren Chemolumineszenz
Produktlinie cAMP-Screen Direct
Proteinfamilie GPCR (G-Protein gekoppelte Rezeptoren)
Probentyp Zellkultur
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) Nicht-Gen
Gensymbol Nicht-Gen
Marker oder Farbstoff AP
Menge 192 Assays (2 × 96)
Probenvolumen 60 μl
Name Ziel-Kit Zyklisches AMP