Learn More
Invitrogen™ cAMP-Screen™ Wash Buffer
Artikelnummer. 12644355
Click to view available options
Menge:
1 l
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 12644355
Marke: Invitrogen™ T2337
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Verwendung mit dem cAMP-Screen oder cAMP-Screen Direct™ Immunassay-System.
  • Menge: 1 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Waschpuffer
Menge 1 l
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Geräte) cAMP-Screen Direct™ für Immunoassay-System, cAMP-Screen™ Immunoassay-System
Produktlinie cAMP-Screen
Inhalt und Lagerung Bewahren Sie das Produkt bei 4 °C auf.
Versandbedingung Raumtemperatur