Learn More
Camphen 1000 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317559
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30317559 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317559 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010073IP
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Camphene
CAS 79-92-5
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Camphene
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C10 H16
Konzentration 1000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Bicyclo[2.2.1]heptane, 2,2-dimethyl-3-methylene-, Camphene (8CI), 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, (±)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenenorbornane, 2-Methylene-3,3-dimethylbicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorbornane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane, DL-Camphene, NSC 4165, YS Camphene, dl-Camphene
InChI-Formel InChI=1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9+/m0/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@H](C2)C1=C
IUPAC-Name (1S,4R)-3,3-Dimethyl-2-methylidenbicyclo[2.2.1]heptan
Solvent or Matrix Isopropanol
Molekulargewicht (g/mol) 136.23
Menge 1 mL
Formelmasse 136.1252 g/mol