Learn More
(+/-)-Camphen, Tech. (Summe aus Camphen + Fenchen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11439186
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11439186 250 g 250 Gramm
11429186 50 g 50 Gramm
11419186 1000 g 1000 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11439186
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18040.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 79-92-5 | C10H16 | 136.24 g/mol
Camphene is used in the preparation of fragrances and as a food additive for flavoring.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Camphen wird bei der Herstellung von Duftstoffen und als Lebensmittelzusatzstoff für Aromastoffe verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-92-5
Summenformel C10H16
Molekulargewicht (g/mol) 136.24
MDL-Nummer MFCD00066603
InChI-Schlüssel CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYNA-N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (+/-)-Camphene
Namenshinweis sum of camphene + fenchene
Schmelzpunkt ∼35°C
Siedepunkt 159°C to 160°C
Flammpunkt 34°C (94°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN1325
Merck Index 14,1730
Synonym dmbi, 3-4-dimethylamino benzylidene-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 3z-3-4-dimethylamino phenyl methylidene-1h-indol-2-one, 3-4-dimethylamino-benzylidenyl-2-indolinone, biomolki_000054, biomolki2_000060, upcmld-dp118, bmk1-f6, upcmld-dp118:001, upcmld-dp118:002
SMILES CC1(C)C2CCC(C2)C1=C
IUPAC-Name 2,2-dimethyl-3-methylidenebicyclo[2.2.1]heptane
PubChem CID 6450842
Formelmasse 136.24
Güte Technisch