Learn More
Kampfer, racemisch, Mikromol™
Artikelnummer. 17959639
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17959639 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17959639 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0103.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Kampfer, racemisch
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material DL-Camphor
CAS 76-22-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile DL-Camphor
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H16 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Camphor racemic, (1RS,4RS)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Camphor, 1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 1,7,7-Trimethylnorcamphor, 2-Bornanone, 2-Camphanone, Alphanon, Borneo camphor, DL-Camphor, Root bark oil, Spirit of camphor, dl-Camphor, (+/-)-Camphor
InChI-Formel InChI=1S/C10H16O/c1-9(2)7-4-5-10(9,3)8(11)6-7/h7H,4-6H2,1-3H3/t7-,10+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2
IUPAC-Name (1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]heptan-3-on
Molekulargewicht (g/mol) 152.23
Menge 250 mg
Formelmasse 152,1201 g/mol