Learn More
Thermo Scientific™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated)
Artikelnummer. 10699744
Click to view available options
Menge:
500 g
Je
5 kg
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10699744
Marke: Thermo Scientific™ CM0739B
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis with Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base .
Isolate Campylobacter jejuni, Campylobacter coli and Campylobacter laridis using Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base (Dehydrated) when used with CCDA Selective Supplement SR0155. Campylobacter Blood-Free Selective Agar Base is based on the original formulation described by Bolton et.al1 which was developed to replace blood with charcoal, ferrous sulphate and sodium pyruvate. For improved selectivity cephazolin in the formulation was replaced by cefoperazone as a selective agent2.
Campylobacter sind gramnegative, spiralförmige mikroaerophile Organismen, die in Rohmilch, unbehandeltem Wasser, unsachgemäß behandelten Lebensmitteln und halbgarem Fleisch, Geflügel und Schalentieren enthalten sein können. Der menschliche Verzehr dieser Organismen kann zu einer Reihe von klinischen Erkrankungen führen, die von einer vorübergehenden asymptomatischen Kolonisation bis hin zu schwerer Ruhr reichen. Zu den Symptomen einer Campylobacter-Enteritis gehören Durchfall, Magenschmerzen, Übelkeit, Fieber, Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. 
Verwenden Sie Campylobacter-Selektiv-Agar-Basis, blutfrei für die Isolierung von Campylobacter-Spezies.
  • Selektiv: Aufgrund der Anwesenheit selektiver Wirkstoffe wie Cefoperazon und Amphotericin B wirkt das Medium selektiv für Campylobacter
  • Geeignet für die Isolierung von Campylobacter spp. aus nicht-klinischen Proben nach Anreicherung in Exeter-Bouillon.3
  • Vom Britischen Ministerium für Landwirtschaft, Fischerei und Ernährung (MAFF) als validierte Methode zur Isolierung von Campylobacter aus Lebensmitteln empfohlen.4
Die Koloniemorphologie von Campylobacter kann als Merkmal für die Identifizierung auf Speziesebene herangezogen werden. Campylobacter jejuni-Stämme produzieren graue, feuchte, flach ausgebreitete Kolonien. Einige Stämme können einen grünen Farbton oder ein trockenes Aussehen haben, mit oder ohne metallischen Glanz. Campylobacter coli-Stämme neigen dazu, cremig-grau in der Farbe, feucht und leicht erhaben zu sein und erzeugen oft diskrete Kolonien.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Campylobacter-Selektiv-Agar (Basis), blutfrei
Form Pulver
Produkttyp Agar
Menge 500 g
Ertrag Für 11,0 l Medium