Learn More
Thermo Fisher Scientific™ Campylobacter coli ATCC 33559 5 Stück
Artikelnummer. 12905913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 Impfösen
Packungsgröße:
5 Packungen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
12905913 5 Impfösen 5 Packungen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12905913 Lieferant Thermo Fisher Scientific™ Lieferanten-Nr. R4609039
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Thermo Scientific™ Culti-Loops™ sind gebrauchsfertige QC-Organismen
Für Leistungstests von Medien, Färbemitteln, Reagenzien und Identifikationskits sowie zur Bewertung bakteriologischer Verfahren empfohlen.
Die Schleife kann in flüssigem Medium aufgelöst oder direkt auf ein geeignetes Medium aufgetragen werden. Culti-Loops werden einzeln in einem Folienbeutel versiegelt und je fünf Stück pro Packung verpackt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ATCC® ATCC – EULA erforderlich
Biologische Sicherheitsstufe DG
Inhalt und Lagerung -18 °C
Herkunftsland USA
Herstellungsort USA
Produkttyp Qualitätskontrollorganismus
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gebrauchsfertige ATCC-QC-Organismen
Anzahl pro Packung 5
Verpackungsart Folienpackung
Menge 5 Impfösen
Spezies Campylobacter coli