Learn More
Thermo Scientific™ Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow)
Artikelnummer. 12937128
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow)
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
12937128 Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow) 10 Stück
1 options
Artikelnummer. 12937128
Marke: Thermo Scientific™ PB0118A
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Isolieren Sie Spezies von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus menschlichen, tierischen, Vogel- und Umweltproben mit diesem gebrauchsfertigen Nährmedium.
Isolieren Sie Spezies von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus menschlichen, tierischen, Vogel- und Umweltproben mit dem Thermo Scientific™ Oxoid™ Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow). Das Nährmedium wird für die Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli aus Fäkalproben empfohlen. Das Nährmedium wurde entwickelt, um die praktischen Schwierigkeiten bei dem Filtrations- und Kulturverfahren nach Butzler zu überwinden1. Außerdem kann zur Erzielung optimaler Selektivität der Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow) bei 42 °C inkubiert werden.
Isolieren Sie Campylobacter-Spezies aus Fäkalproben mit dem Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow). Dieses Nährmedium ist eine Modifikation der von Skirrow beschriebenen Rezeptur2
  • Kann zur Erzielung einer besseren Selektivität bei 42 °C inkubiert werden.
  • Hilft, die praktischen Schwierigkeiten beim Filtrations- und Kulturverfahren zu überwinden.
  • Gebrauchsfertige praktische Fertignährböden.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot/braun transluzent
Inhalt und Lagerung 2°bis 10 °C
Beschreibung Campylobacter-Selektiv-Agar (Skirrow)
Format 90mm-Einzelplatte
Herstellungsort Großbritannien
Produkttyp Agar
Füllgewicht 19,5g ± 1,0 g
Verpackungsart 10 x 90 mm-Platten, folienverpackt
Menge 10 Stück/Packung