Learn More
Canada Pesticide Mixture 1 50 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311018
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30311018 1 mL 1 Milliliter
1 options
Artikelnummer. 30311018
Marke: Dr. Ehrenstorfer DREGA09001041AL
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Bifenazate∣Boscalid∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dinotefuran∣Ethoprophos∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Flonicamid∣Imidacloprid∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣Myclobutanil∣Novaluron∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Propoxur∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Thiophanate-methyl
CAS 71751-41-2, 135410-20-7, 116-06-3, 149877-41-8, 188425-85-6, 1563-66-2
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Abamectin∣Acetamiprid∣Aldicarb∣Bifenazate∣Boscalid∣Carbofuran∣Chlorantraniliprole∣Daminozide∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Dinotefuran∣Ethoprophos∣Fenpyroximate (E/Z Mix)∣Flonicamid∣Imidacloprid∣Malathion∣Metalaxyl∣Methiocarb∣Methomyl∣Myclobutanil∣Novaluron∣Oxamyl∣Paclobutrazol∣Phosmet∣Piperonyl butoxide∣Propoxur∣Spinetoram J∣Spinosad∣Spiromesifen∣Spirotetramat∣Tebuconazole∣Thiacloprid∣Thiamethoxam∣Thiophanate-methyl
Versandbedingung Room Temperature
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrile
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Abamectin 50 μg/mL∣Acetamiprid 50 μg/mL∣Aldicarb 50 μg/mL∣Bifenazate 50 μg/mL∣Boscalid 50 μg/mL∣Carbofuran 50 μg/mL∣Chlorantraniliprole 50 μg/mL∣Daminozide 50 μg/mL∣Diazinon 50 μg/mL∣Dichlorvos 50 μg/mL∣Dimethoate 50 μg/mL∣Dinotefuran 50 μg/mL∣Ethoprophos 50 μg/mL∣Fenpyroximate (E/Z Mix) 50 μg/mL∣Flonicamid 50 μg/mL∣Imidacloprid 50 μg/mL∣Malathion 50 μg/mL∣Metalaxyl 50 μg/mL∣Methiocarb 50 μg/mL∣Methomyl 50 μg/mL∣Myclobutanil 50 μg/mL∣Novaluron 50 μg/mL∣Oxamyl 50 μg/mL∣Paclobutrazol 50 μg/mL∣Phosmet 50 μg/mL∣Piperonyl butoxide 50 μg/mL∣Propoxur 50 μg/mL∣Spinetoram J 50 μg/mL∣Spinosad 50 μg/mL∣Spiromesifen 50 μg/mL∣Spirotetramat 50 μg/mL∣Tebuconazole 50 μg/mL∣Thiacloprid 50 μg/mL∣Thiamethoxam 50 μg/mL∣Thiophanate-methyl 50 μg/mL