Learn More
Canada Pesticide Mixture 2 ver. 2 20-1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Abamectin∣Acephate∣Allethrin∣Bifenthrin∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Coumaphos∣Cypermethrin∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fipronil∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣Methomyl∣Paclobutrazol∣Phenothrin∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Spirotetramat∣Teflubenzuron∣Tetramethrin |
| CAS | 71751-41-2, 30560-19-1, 584-79-2, 82657-04-3, 2921-88-2, 74115-24-5 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Abamectin∣Acephate∣Allethrin∣Bifenthrin∣Chlorpyrifos∣Clofentezine∣Coumaphos∣Cypermethrin∣Diazinon∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Ethoprophos∣Fensulfothion∣Fenthion∣Fipronil∣Kresoxim-methyl∣Metalaxyl∣Methomyl∣Paclobutrazol∣Phenothrin∣Prallethrin∣Propiconazole∣Propoxur∣Pyraclostrobin∣Pyridaben∣Resmethrin∣Spirotetramat∣Teflubenzuron∣Tetramethrin |
| Versandbedingung | Room Temperature |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Acephate 19.7 μg/mL∣Paclobutrazol 19.72 μg/mL∣Fensulfothion 19.75 μg/mL∣Metalaxyl 19.75 μg/mL∣Spirotetramat 19.76 μg/mL∣Ethoprophos 19.79 μg/mL∣Kresoxim-methyl 19.81 μg/mL∣Dimethoate 19.82 μg/mL∣Fenthion 19.84 μg/mL∣Clofentezine 19.85 μg/mL∣Pyraclostrobin 19.85 μg/mL∣Coumaphos 19.9 μg/mL∣Propoxur 19.93 μg/mL∣Diazinon 20.21 μg/mL∣Chlorpyrifos 39.86 μg/mL∣Teflubenzuron 49.69 μg/mL∣Phenothrin 49.84 μg/mL∣Pyridaben 49.87 μg/mL∣Prallethrin 50.08 μg/mL∣Methomyl 50.22 μg/mL∣Fipronil 59.71 μg/mL∣Propiconazole 98.43 μg/mL∣Resmethrin 99.25 μg/mL∣Tetramethrin 99.74 μg/mL∣Abamectin 100.1 μg/mL∣Dichlorvos 102 μg/mL∣Allethrin 198.7 μg/mL∣Cypermethrin 296.1 μg/mL∣Bifenthrin 992.2 μg/mL |