Learn More
Kanadische Pestizidmischung 5 Version 2 3000 μg/ml in Ethylacetat, Dr. Ehrenstorfer
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Oxamyl∣Spiromesifen |
| CAS | 23135-22-0, 283594-90-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | Oxamyl∣Spiromesifen |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Ethylacetat |
| Menge | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Oxamyl 3000 μg/mL∣Spiromesifen 3000 μg/mL |