Learn More
Kanadische Terpenmischung 2 2500 μg/ml in Isopropanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30324344
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30324344 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30324344 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09001088IP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
CAS 1139-30-6, 470-82-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Caryophyllene Oxide∣Eucalyptol (1,8-Cineole)
Versandbedingung Raumtemperatur
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Solvent or Matrix Isopropanol
Menge 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Caryophyllene Oxide 2500 μg/mL∣Eucalyptol (1,8-Cineole) 2500 μg/mL