Learn More
Canagliflozin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Canagliflozin |
| CAS | 842133-18-0 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | HPLC |
| Summenformel | C24 H25 F O5 S |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | D-Glucitol, 1,5-anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-, (1S)-, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[3-[[5-(4-fluorophenyl)-2-thienyl]methyl]-4-methylphenyl]-D-glucitol, 1-(β-D-Glucopyranosyl)-4-methyl-3-[5-(4-fluorophenyl)-2-thienylmethyl]benzene, Canagliflozin, Invokana, JNJ 24831754ZAE, JNJ 28431754, JNJ 28431754AAA, TA 7284 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C24H25FO5S/c1-13-2-3-15(24-23(29)22(28)21(27)19(12-26)30-24)10-16(13)11-18-8-9-20(31-18)14-4-6-17(25)7-5-14/h2-10,19,21-24,26-29H,11-12H2,1H3/t19-,21-,22+,23-,24+/m1/s1 |
| SMILES | Cc1ccc(cc1Cc2ccc(s2)c3ccc(F)cc3)[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O |
| IUPAC-Name | (2S,3R,4R,5S,6R)-2-[3-[[5-(4-Fluorphenyl)thiophen-2-yl]methyl]-4-methylphenyl]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 444.52 |
| Mehr anzeigen |