Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,4 bis 2 cSt
0,8 bis 4 cSt
1,6 bis 8 cSt
10.000 bis 50.000 cSt
100 bis 500 cSt
1600 bis 8000 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
240 bis 1200 cSt
3 bis 15 cSt
4000 bis 20.000 cSt
50 bis 100 cSt
500 bis 2500 cSt
7 bis 35 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
- In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
Spezifikation
Spezifikation
| Viskositätsbereich | 1600 bis 8000 cSt |
| Calibrated | No |
| Ungefähre Konstante | 8 |
| ASTM-Nummern | D 445, D 446 |
| Zertifizierung/Konformität | ASTM D445, ISO 3104 und IP 71 Abschnitt 1 |
| Größe | 500 |
Vorlaufzeit 4 Wochen