Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Opaque Viskosimeter für transparente und undurchsichtige Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Artikelnummer. 15929979
Ansicht ändern
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,4 bis 2 cSt
0,8 bis 4 cSt
1,6 bis 8 cSt
10.000 bis 50.000 cSt
100 bis 500 cSt
1600 bis 8000 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
240 bis 1200 cSt
3 bis 15 cSt
4000 bis 20.000 cSt
50 bis 100 cSt
500 bis 2500 cSt
7 bis 35 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Viskositätsbereich Packungsgröße
15929979 100 bis 500 cSt 1 Stück
15989959 0,4 bis 2 cSt 1 Stück
15909969 0,8 bis 4 cSt 1 Stück
15929969 1,6 bis 8 cSt 1 Stück
15949969 3 bis 15 cSt 1 Stück
15969969 7 bis 35 cSt 1 Stück
15989969 20 bis 100 cSt 1 Stück
15909979 50 bis 100 cSt 1 Stück
15949979 240 bis 1200 cSt 1 Stück
15969979 500 bis 2500 cSt 1 Stück
15989979 1600 bis 8000 cSt 1 Stück
15909989 4000 bis 20.000 cSt 1 Stück
15929989 10.000 bis 50.000 cSt 1 Stück
15949989 20.000 bis 100.000 cSt 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Product Code. 15929979 Supplier Paragon Scientific™ Supplier No. CFO08UKC
Verfügbar ab: 23-12-2026
Add to basket
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten und undurchsichtigen newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445, ISO3104 und IP71, Abschnitt1. Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
  • Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Specifications
Viskositätsbereich 100 bis 500 cSt
Calibrated Ja
Ungefähre Konstante 0,5
ASTM-Nummern D 445, D 446
Zertifizierung/Konformität ASTM D445, ISO 3104 und IP 71 Abschnitt 1
Enthält UKAS ISO 17025 Kalibrierung
Größe 350
Vorlaufzeit 8 Wochen