Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Routine-Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Artikelnummer. 15909999
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,5 bis 2 cSt
0,8 bis 4 cSt
1,6 bis 8 cSt
10.000 bis 50.000 cSt
100 bis 500 cSt
1600 bis 8000 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
240 bis 1200 cSt
3 bis 15 cSt
4000 bis 20.000 cSt
50 bis 250 cSt
500 bis 2500 cSt
7 bis 35 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15909999
Marke: Paragon Scientific™ CFR03UKC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
  • Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Spezifikation
Viskositätsbereich 1,6 bis 8 cSt
Calibrated Yes
Ungefähre Konstante 0.008
ASTM-Nummern D 445, D 446
Zertifizierung/Konformität ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
Enthält UKAS ISO 17025 Kalibrierung
Größe 75
Vorlaufzeit 8 Wochen