Learn More
Paragon Scientific™ Cannon-Fenske Routine-Viskosimeter für transparente Flüssigkeiten (UKAS ISO17025-zertifiziert)
Artikelnummer. 15929999
Click to view available options
Viskositätsbereich:
0,5 bis 2 cSt
0,8 bis 4 cSt
1,6 bis 8 cSt
10.000 bis 50.000 cSt
100 bis 500 cSt
1600 bis 8000 cSt
20 bis 100 cSt
20.000 bis 100.000 cSt
240 bis 1200 cSt
3 bis 15 cSt
4000 bis 20.000 cSt
50 bis 250 cSt
500 bis 2500 cSt
7 bis 35 cSt
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15929999
Marke: Paragon Scientific™ CFR04UKC
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Zur Bestimmung der kinematischen Viskosität von transparenten Newtonschen Flüssigkeiten gemäß ASTM D445 , ISO3104 und IP71 Abschnitt1 . Die niedrige Viskosität unterstützt die Abfuhr von Luftblasen, die zu Detektionsproblemen in automatischen Systemen führen können, und optimiert die Stabilität und Gleichförmigkeit des Bades.
  • Hochwertiges Kapillarviskosimeter aus Glas
  • In Übereinstimmung mit ASTM 445-446 sowie ISO 3104 und 3105 gefertigt
  • Lieferung mit vollständiger UKAS ISO17025-Kalibrierung
Tekniske data
Viskositätsbereich 3 bis 15 cSt
Calibrated Yes
Ungefähre Konstante 0.015
ASTM-Nummern D 445, D 446
Zertifizierung/Konformität ASTM D 445, D 446 und ISO 3104, 3105
Enthält UKAS ISO 17025 Kalibrierung
Größe 100
Vorlaufzeit 8 Wochen
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.