Learn More
Cantharidin, TRC
Artikelnummer. 30345754
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345754 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30345754 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC175630100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Cantharidin
CAS 56-25-7
Summenformel C10 H12 O4
Menge 100 mg
Synonym 4,7-Epoxyisobenzofuran-1,3-dione, hexahydro-3a,7a-dimethyl-, (3aα,4β,7β,7aα)-, 7-Oxabicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic anhydride, 2,3-dimethyl-, Cantharidin, 1,2-Dimethyl-3,6-epoxyperhydrophthalic anhydride, Canthacur, Cantharides camphor, Cantharidine, Cantharone, Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dione, Kantaridin, NSC 61805, exo-1,2-cis-Dimethyl-3,6-epoxyhexahydrophthalic anhydride
InChI-Formel InChI=1S/C10H12O4/c1-9-5-3-4-6(13-5)10(9,2)8(12)14-7(9)11/h5-6H,3-4H2,1-2H3/t5-,6+,9+,10-
SMILES C[C@@]12[C@H]3CC[C@H](O3)[C@]1(C)C(=O)OC2=O
IUPAC-Name (3aα ,4β ,7β ,7aα)-Hexahydro-3a,7a-dimethyl-4,7-epoxyisobenzofuran-1,3-dion
Molekulargewicht (g/mol) 196.2
Formelmasse 196.0736