Learn More
Gravis Kappe
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gewindegröße 25 mm
Gewindegröße 28 mm
Gewindegröße 35 mm
Gewindegröße 45 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Anzahl pro Packung | 100Pack |
| Menge | 100Pack |
| Produkttyp | Kappe |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Gewindegröße 28 mm |
| Verschlussgröße | 28 mm |
| Verschlusstyp | Cap without liner |