Learn More
Gravis Kappe
Artikelnummer. p-8008461
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Gewindegröße 25 mm
Gewindegröße 28 mm
Gewindegröße 35 mm
Gewindegröße 45 mm
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
11713863 Gewindegröße 25 mm 100 Stück
12350110 Gewindegröße 28 mm 100 Stück
11871721 Gewindegröße 35 mm 100 Stück
11763863 Gewindegröße 45 mm 100 Stück
4 options
Artikelnummer. 11713863
Marke: Gravis P09025S100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Anzahl pro Packung 100Pack
Menge 100Pack
Produkttyp Kappe
Zur Verwendung mit (Geräte) Gewindegröße 25 mm
Verschlussgröße 25 mm