Learn More
SPEX™ Cap-Mat für Rund-Well-Platte
Artikelnummer. 13561350 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
2211 96-Mikrotiterplatte
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Zur Verwendung mit (Geräte) unitSize
13561350 2211 96-Mikrotiterplatte 1 Stück
1 options
Artikelnummer. 13561350
Marke: SPEX™ 2211
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
SPEX™ Cap-Mat ist eine Dichtmatte, die speziell für die 2211 96-Well-Titrierplatte entwickelt wurde.
  • Versiegelt die Wells der Titerplatte fest
  • Verhindert Verschüttungen und Kontamination von Well zu Well.
  • Hergestellt aus robustem Silikongummi
  • Kann sterilisiert und wiederverwendet werden
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) 2211 96-Mikrotiterplatte
Material Silikonkautschuk