missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Capecitabine-d11, TRC

Artikelnummer. 30343070
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
30343070 1 mg 1 Milligramm
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Artikelnummer. 30343070

Marke: Toronto Research Chemicals TRCC1756521MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Capecitabine-d11
CAS 1132662-08-8
Summenformel C15 2H11 H11 F N3 O6
Menge 1 mg
Synonym Cytidine, 5'-deoxy-5-fluoro-N-[(pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-oxy)carbonyl]- (ACI), 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyl-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-d11-oxy)carbonyl]cytidine (ACI), Capecitabine-d11, Capecitabine-D11 (pentyl-D11), Pentyl-d11 [1-(5-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-2-oxo-1,2-dihydropyrimidin-4-yl]carbamate, 5'-Deoxy-5-fluoro-N-[(pentyloxy-d11)carbonyl]cytidine, [1-(5-Deoxy-β-D-ribofuranosyl)-5-fluoro-1,2-dihydro-2-oxo-4-pyrimidinyl]carbamic acid pentyl-d11 ester
InChI-Formel InChI=1S/C15H22FN3O6/c1-3-4-5-6-24-15(23)18-12-9(16)7-19(14(22)17-12)13-11(21)10(20)8(2)25-13/h7-8,10-11,13,20-21H,3-6H2,1-2H3,(H,17,18,22,23)/t8-,10-,11-,13-/m1/s1/i1D3,3D2,4D2,5D2,6D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC(=O)NC1=NC(=O)N(C=C1F)[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H]2O
IUPAC-Name 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,5-undecadeuteriopentyl N-[1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-methyloxolan-2-yl]-5-fluoro-2-oxopyrimidin-4-yl]carbamate
Molekulargewicht (g/mol) 370.42
Formelmasse 370.2183
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.