missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ CAPG Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB3595)

Artikelnummer. 30276645
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
Artikelnummer. Menge unitSize
30276645 20 μL 20 Mikroliter
30276398 100 μL 100 Mikroliter
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30276645

Marke: Invitrogen™ MA556998

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

CAPG Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow

This gene encodes a member of the gelsolin/villin family of actin-regulatory proteins. The encoded protein reversibly blocks the barbed ends of F-actin filaments in a Ca2+ and phosphoinositide-regulated manner, but does not sever preformed actin filaments. By capping the barbed ends of actin filaments, the encoded protein contributes to the control of actin-based motility in non-muscle cells. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but have not been fully described.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen CAPG
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Klon 24GB3595
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Gen CAPG
Gen-Zugriffsnummer P24452, P40121, Q6AYC4
Gen-Alias Actin regulatory protein CAP-G; actin-capping protein GCAP39; actin-regulatory protein CAP-G; AFCP; Capg; capping actin protein, gelsolin like; capping protein (actin filament), gelsolin-like; epididymis secretory protein Li 66; gCap39; gelsolin-like capping protein; HEL-S-66; macrophage capping protein; macrophage-capping protein; mbh1; MCP; myc basic motif homolog 1
Gensymbole CAPG
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human CAPG (aa 1-188).
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12332, 297339, 822
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.