Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini-Verbinder für Kapillarsäulen
Artikelnummer. 10686971
Ansicht ändern
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
10686971 0.8 mm 1 Stück
10516772 0.3 mm 1 Stück
10095320 0.5 mm 1 Stück
10310471 0.4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10686971 Lieferant Trajan Scientific and Medical™ Lieferanten-Nr. 103433
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
SilTite Mini Union ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
  • Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
  • Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
  • Geringes Totvolumen
Spezifikation
Typ Kapillarsäulenanschluss
Material Edelstahl
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm