Learn More
Trajan Scientific and Medical™ Mini-Verbinder für Kapillarsäulen
Artikelnummer. p-8014022
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
0.3 mm
0.4 mm
0.5 mm
0.8 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10516772
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 103430
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
SilTite Mini Union ermöglicht eine einfache, leckagefreie Installation für Kapillarsäulen ohne Werkzeug
  • Speziell entwickelt zum Anschließen von Kapillarsäulen
  • Verbindet Vorsäulen mit Kapillarsäulen
  • Inerte und präzise mit Glas ausgekleidete Bohrung
  • Geringes Totvolumen
Spezifikation
Typ Kapillarsäulenanschluss
Material Edelstahl
Innendurchmesser (metrisch) 0.3 mm