Learn More
Jaytec Glass™ Kapillardichtungsmasse
Artikelnummer. 12396287
Ansicht ändern
Click to view available options
Material:
Kunststoff
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Material
12396287 Kunststoff
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12396287 Lieferant Jaytec Glass™ Lieferanten-Nr. CAPCS10
Verfügbar ab: 26-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Kapillardichtungsmasse wird verwendet, um das Ende eines Kapillarröhrchens zu verschließen. Das Set besteht aus einem nicht aushärtenden Zement in einer Kunststoffschale. Drücken Sie das leere Ende eines gefüllten Kapillarröhrchens in die Paste, um es zu verschließen.
  • 24 Kapillaren können aufrecht in die nummerierten Aufbewahrungslöcher auf beiden Seiten der Platte eingesetzt werden.
Spezifikation
Material Kunststoff
Produkttyp Dichtungsmasse