Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Artikelnummer. 10325421
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
2,35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
10325421 75 mm 1 mm 1000 Stück
13270480 100 mm 1.35 mm 1000 Stück
10411371 100 mm 1.55 mm -
11886993 100 mm 1 mm 1000 Stück
10528201 120 mm 1.35 mm 1000 Stück
10537831 120 mm 1 mm 1000 Stück
11896993 150 mm 1 mm 250 Stück
10525792 150 mm 1 mm 1000 Stück
10054021 70 mm 1.55 mm 1000 Stück
13280480 75 mm 1.35 mm 1000 Stück
15519035 80 mm 1.35 mm 1000 Stück
13200490 80 mm 1.55 mm 1000 Stück
10309901 80 mm 1 mm 1000 Stück
13210490 90 mm 1.55 mm 1000 Stück
10121771 90 mm 1 mm 1000 Stück
10339711 150 mm 1,55 mm -
10567261 150 mm 1,35 mm 1000 Stück
10263291 70 mm 1 mm 1000 Stück
10597441 80 mm 2,35 mm 1000 Stück
19 options
Artikelnummer. 10325421
Marke: Hirschmann™ 9201075
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Kapillarröhrchen mit zwei offenen Enden eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungsbereiche.
  • Beide Enden offen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0,8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1 mm
Röhrchenausführung Beide Enden offen
Länge (metrisch) 75 mm
Typ Kapillarröhrchen