Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Beschreibung
- Beide Enden offen
- In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.95 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.35 mm |
| Röhrchenausführung | Beide Enden offen |
| Länge (metrisch) | 120 mm |
| Typ | Kapillarröhrchen |