Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
2,35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Beschreibung
- Beide Enden offen
- In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 0.8 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1 mm |
| Röhrchenausführung | Beide Enden offen |
| Länge (metrisch) | 150 mm |
| Typ | Kapillarröhrchen |