Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen, beide Enden offen
Artikelnummer. 15519035
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
70 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
2,35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
250 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
15519035 80 mm 1.35 mm 1000 Stück
13270480 100 mm 1.35 mm 1000 Stück
10411371 100 mm 1.55 mm -
11886993 100 mm 1 mm 1000 Stück
10528201 120 mm 1.35 mm 1000 Stück
10537831 120 mm 1 mm 1000 Stück
11896993 150 mm 1 mm 250 Stück
10525792 150 mm 1 mm 1000 Stück
10054021 70 mm 1.55 mm 1000 Stück
13280480 75 mm 1.35 mm 1000 Stück
13200490 80 mm 1.55 mm 1000 Stück
10309901 80 mm 1 mm 1000 Stück
13210490 90 mm 1.55 mm 1000 Stück
10121771 90 mm 1 mm 1000 Stück
10325421 75 mm 1 mm 1000 Stück
10339711 150 mm 1,55 mm -
10567261 150 mm 1,35 mm 1000 Stück
10263291 70 mm 1 mm 1000 Stück
10597441 80 mm 2,35 mm 1000 Stück
19 options
Artikelnummer. 15519035
Marke: Hirschmann™ 9201380
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ausgezeichnet für die Arbeit mit kleinen Proben im Labor geeignet. Hirschmann Instruments™ Kapillarröhrchen mit zwei offenen Enden eignen sich für verschiedenste wissenschaftliche und medizinische Anwendungsbereiche.
  • Beide Enden offen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.95 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1.35 mm
Röhrchenausführung Beide Enden offen
Länge (metrisch) 80 mm
Typ Kapillarröhrchen