Learn More
Fisherbrand™ Kapillarröhrchen
Artikelnummer. 11877653 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
Vertikales 2D-Gelelektrophoresesystem
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11877653
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zubehör für Arbeiten mit vertikalen 2D-Gelelektrophoresesystemen.
  • Länge beträgt 75 mm, ID beträgt 1 mm
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Vertikales 2D-Gelelektrophoresesystem
Typ Kapillarröhrchen
Länge (metrisch) 75 mm
Innendurchmesser (metrisch) 1 mm