Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Description
- Kapillarröhrchen
- In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
Specifications
Specifications
| Innendurchmesser (metrisch) | 1.15 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 1.55 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schmelzpunkt-Bestimmung |
| Röhrchenausführung | Ein Ende geschlossen |
| Länge (metrisch) | 90 mm |
| Typ | Kapillarröhrchen |