Learn More
Hirschmann™ Kapillarröhrchen für die Bestimmung des Schmelzpunkts, ein Ende geschlossen
Artikelnummer. 13240490
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
10 mm
70 mm
75 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Außendurchmesser (metrisch):
1 mm
1,35 mm
1.35 mm
1,55 mm
1.55 mm
1,75 mm
1.75 mm
2.35 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Außendurchmesser (metrisch) unitSize
13240490 10 mm 1 mm 1000 Stück
10106960 100 mm 1.55 mm 1000 Stück
10489512 150 mm 1.35 mm 1000 Stück
10790033 150 mm 1.75 mm 1000 Stück
10365511 150 mm 1 mm 1000 Stück
10395411 150 mm 2.35 mm 1000 Stück
13270490 80 mm 1.35 mm 1000 Stück
11807003 80 mm 1.55 mm 1000 Stück
10190851 80 mm 1.75 mm 1000 Stück
10190801 90 mm 1.55 mm 1000 Stück
10652812 90 mm 1.75 mm 1000 Stück
10645214 75 mm 1.35 mm 1000 Stück
10039630 70 mm 1,35 mm 1000 Stück
10587441 75 mm 1,55 mm 1000 Stück
10253671 120 mm 1,75 mm 1000 Stück
15 options
Artikelnummer. 13240490
Marke: Hirschmann™ 9211010
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor. Hirschmann Instruments™ Kapillarrohre für die Schmelzpunktbestimmung, einseitig geschlossen, werden aus Klarglas hergestellt.
  • Kapillarröhrchen
  • In verschiedenen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 0.8 mm
Außendurchmesser (metrisch) 1 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Schmelzpunkt-Bestimmung
Röhrchenausführung Ein Ende geschlossen
Länge (metrisch) 10 mm
Typ Kapillarröhrchen