Learn More
- Home
- Products
- Röhrchen
- Kapillarröhrchen
- Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Artikelnummer. 10233671
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Schlauch:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
| Artikelnummer. | Länge (metrisch) Schlauch | Innendurchmesser (metrisch) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10233671 | 100 mm | 1,55 mm | 1000 Stück |
| 10769191 | 70 mm | 0,80 mm | 1000 Stück |
| 10673192 | 75 mm | 0,80 mm | 1000 Stück |
| 10033961 | 80 mm | 0,80 mm | 1000 Stück |
| 10355511 | 90 mm | 0,80 mm | 1000 Stück |
| 10253861 | 120 mm | 0,80 mm | 1000 Stück |
| 10720233 | 60 mm | 0,95 mm | - |
| 10223531 | 90 mm | 0,95 mm | 1000 Stück |
| 10006854 | 100 mm | 0,95 mm | 1000 Stück |
| 10380182 | 120 mm | 0,95 mm | 1000 Stück |
| 10009760 | 70 mm | 1,15 mm | 1000 Stück |
| 10613202 | 120 mm | 1,15 mm | 1000 Stück |
| 10029770 | 150 mm | 1,15 mm | 1000 Stück |
| 10089650 | 70 mm | 1,30 mm | 1000 Stück |
| 10673002 | 75 mm | 1,30 mm | - |
| 10009750 | 100 mm | 1,30 mm | 1000 Stück |
| 10161721 | 70 mm | 1,55 mm | 1000 Stück |
| 10223341 | 75 mm | 1,55 mm | 1000 Stück |
| 10409712 | 80 mm | 1,55 mm | 1000 Stück |
| 10089730 | 90 mm | 1,55 mm | 1000 Stück |
| 10059720 | 120 mm | 1,55 mm | 1000 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10233671
Marke: Hirschmann™ 9212310
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kapillarröhrchen
- Ein Ende geschlossen
- In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen |
| Innendurchmesser (metrisch) | 1,55 mm |
| Länge (metrisch) Schlauch | 100 mm |
| Menge | 4 x 250/Packung |