Learn More
Hirschmann™ Schmelzpunktbestimmungsröhrchen, ein Ende verschlossen
Artikelnummer. 10253861
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch) Schlauch:
60 mm
70 mm
75 mm
80 mm
90 mm
100 mm
120 mm
150 mm
Innendurchmesser (metrisch):
0,80 mm
0,95 mm
1,15 mm
1,30 mm
1,55 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. Länge (metrisch) Schlauch Innendurchmesser (metrisch) unitSize
10253861 120 mm 0,80 mm 1000 Stück
10769191 70 mm 0,80 mm 1000 Stück
10673192 75 mm 0,80 mm 1000 Stück
10033961 80 mm 0,80 mm 1000 Stück
10355511 90 mm 0,80 mm 1000 Stück
10720233 60 mm 0,95 mm -
10223531 90 mm 0,95 mm 1000 Stück
10006854 100 mm 0,95 mm 1000 Stück
10380182 120 mm 0,95 mm 1000 Stück
10009760 70 mm 1,15 mm 1000 Stück
10613202 120 mm 1,15 mm 1000 Stück
10029770 150 mm 1,15 mm 1000 Stück
10089650 70 mm 1,30 mm 1000 Stück
10673002 75 mm 1,30 mm -
10009750 100 mm 1,30 mm 1000 Stück
10161721 70 mm 1,55 mm 1000 Stück
10223341 75 mm 1,55 mm 1000 Stück
10409712 80 mm 1,55 mm 1000 Stück
10089730 90 mm 1,55 mm 1000 Stück
10233671 100 mm 1,55 mm 1000 Stück
10059720 120 mm 1,55 mm 1000 Stück
21 options
Artikelnummer. 10253861
Marke: Hirschmann™ 9211012
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hervorragend geeignet für Schmelzpunktanalysen im Labor.
  • Kapillarröhrchen
  • Ein Ende geschlossen
  • In vielen Durchmessern und Längen erhältlich
Spezifikation
Produkttyp Schmelzpunkt-Bestimmungsröhrchen, ein Ende geschlossen
Innendurchmesser (metrisch) 0,80 mm
Länge (metrisch) Schlauch 120 mm
Menge 4 x 250/Packung