Learn More
Marienfeld Superior™ Mikrohämatokrit-Kapillarröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 13522140
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 μl
75 μl
Innendurchmesser (metrisch):
0,9 bis 1,0 mm
1,1-1,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
13522140 75 μl 1,1-1,2 mm 1000 Stück
13552140 60 μl 0,9 bis 1,0 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13522140 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 2901000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Mikrohämatokrit-Kapillarröhrchen zum Zentrifugieren von Blutproben
  • Hergestellt aus hochwertigem Glas
  • Gemäß DIN ISO 12 772
  • Erhältlich mit und ohne Heparinisierung
  • Das Feuerpolieren am farbcodierten Ende stellt sicher, dass die Zentrifugen nicht beschädigt werden.
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • 100 Stück in einem Spenderfläschchen, 10 Fläschchen in einer Schachtel
  • Für In-vitro-Diagnostika (IVD) gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichnung, empfohlenem Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer für umfassende Informationen und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Kapillarröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Glas
Kapazität (metrisch) 75 μl
Innendurchmesser (metrisch) 1,1-1,2 mm
Menge Gehäuse 10x100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation von Blutproben
Länge (metrisch) 75 mm
Zertifizierung/Konformität Mit CE-Kennzeichnung (IVD)