Learn More
Marienfeld Superior™ Mikrohämatokrit-Kapillarröhrchen aus Glas
Artikelnummer. 13552140
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
60 μl
75 μl
Innendurchmesser (metrisch):
0,9 bis 1,0 mm
1,1-1,2 mm
Packungsgröße:
1000 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Innendurchmesser (metrisch) Packungsgröße
13552140 60 μl 0,9 bis 1,0 mm 1000 Stück
13522140 75 μl 1,1-1,2 mm 1000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13552140 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 2901001
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Verwenden Sie Marienfeld Superior™ Mikrohämatokrit-Kapillarröhrchen zum Zentrifugieren von Blutproben
  • Hergestellt aus hochwertigem Glas
  • Gemäß DIN ISO 12 772
  • Erhältlich mit und ohne Heparinisierung
  • Das Feuerpolieren am farbcodierten Ende stellt sicher, dass die Zentrifugen nicht beschädigt werden.
  • Zum einmaligen Gebrauch
  • 100 Stück in einem Spenderfläschchen, 10 Fläschchen in einer Schachtel
  • Für In-vitro-Diagnostika (IVD) gemäß IVD-Richtlinie 98/79/EG, mit CE-Kennzeichnung, empfohlenem Mindesthaltbarkeitsdatum und Chargennummer für umfassende Informationen und Rückverfolgbarkeit
Spezifikation
Produkttyp Kapillarröhrchen
Zusatzstoff Natrium-Heparin
Material Glas
Kapazität (metrisch) 60 μl
Innendurchmesser (metrisch) 0,9 bis 1,0 mm
Menge Gehäuse 10x100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zentrifugation von Blutproben
Länge (metrisch) 75 mm
Zertifizierung/Konformität Mit CE-Kennzeichnung (IVD)