Learn More
Thermo Scientific™ Capitol-Verbrauchsmaterialien für Drogentests
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15618578
Click to view available options
Enthält:
Folie, Umschlag, Siegelband
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 15618578
Marke: Thermo Scientific™ 98047
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Die Capitol-Testausrüstung für Rauschgifte ist ein Industriestandard für Probenahme und -transport.
Capitol Testausrüstungen für Rauschgifte werden als Sammel- und Transport-Kits für Einzel- und geteilte Proben unter Verwendung von kundenspezifischen, automatisierten Hochgeschwindigkeitsmontagegeräten hergestellt. Unser Herstellungsprozess stellt sicher, dass das Produkt vor der Entnahme nie geöffnet oder manipuliert wurde.
Eigenschaften:
  • Manipulationssichere Verschlüsse
  • Probensammelbehälter sind aseptische Produkte der Klasse 10.000
  • Maßgeschneiderte Kits und OEM-Teile
  • Auslaufsicher und luftdicht, mit Sperrdichtung
  • Doppelventil-Ausführung für noch bessere Abdichtung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Probenahme-Kit
Beschreibung Probenahmekit für Haare/Nägel, mit Folie, Umschlag, Dichtungsband
Enthält Folie, Umschlag, Siegelband
Anzahl pro Karton 100/Karton