Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15608538
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Naturfarben
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Nicht enthalten
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
250 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 15608538
Marke: Thermo Scientific™ 04HP
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
  • Auslaufsichere Fläschchen werden während der Herstellung “in der Form verschlossen”
  • Deckel, Gelenk und Behälter aus einem Stück ermöglichen einhändiges Öffnen und Schließen.
  • In drei verschiedenen Größen erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Verschlussfarbe Klar
Beschreibung 118 ml; hohes Profil; naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) 43 mm
Farbe Naturfarben
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 118 ml
Anzahl pro Karton 250/Cs.
Modell Hohes Profil
Volumen (angloamerikanisch) 4 oz.
Verschlusstyp Klappdeckel
Höhe (metrisch) 90 mm
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Polypropylen-Behälter