Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17115321
Change view
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Naturfarben
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Nicht enthalten
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
250 Stück
400 Stück
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlusstyp Farbe Verschlussfarbe unitSize
17115321 12 mL Schraubverschluss Klar Blau 1000 Stück
17155311 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Rot 2000 Stück
16622087 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Weiß 2000 Stück
17165311 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Blau 2000 Stück
17175311 10 mL Schraubverschluss (oben geschlossen) Durchsichtig Grün 2000 Stück
16645742 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Gelb 2000 Stück
17105321 12 mL Schraubverschluss Durchsichtig Gelb 1000 Stück
17185311 12 mL Schraubverschluss Bernsteinfarben Gelb 1000 Stück
17145301 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Nicht enthalten 2000 Stück
17195311 12 mL Schraubverschluss Durchsichtig Nicht enthalten 2000 Stück
15608528 90 ml Klappdeckel Naturfarben Klar 400 Stück
15608538 118 ml Klappdeckel Naturfarben Klar 250 Stück
12 options
Artikelnummer. 17115321
Marke: Thermo Scientific™ S40715
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
  • Freistehend
  • Nicht sterile Röhrchen
10 ml
  • Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
  • AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
  • Runder Boden mit Stehrand
  • Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
  • Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
  • AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
  • Konischer Boden mit Stehrand
  • Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
  • Für allgemeine Transportzwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Farbe Klar
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen-Copolymer
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 12 mL
Anzahl pro Karton 1000/Cs.
Modell Mit Rand, konischer Boden
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 96 mm
Produkttyp Probenröhrchen