Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
Beschreibung
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
- Freistehend
- Nicht sterile Röhrchen
10 ml
- Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
- AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
- Runder Boden mit Stehrand
- Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
- Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
- AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
- Konischer Boden mit Stehrand
- Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
- Für allgemeine Transportzwecke
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Nicht enthalten |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polypropylen |
| Sterilität | Unsteril |
| Volumen (metrisch) | 10 mL |
| Anzahl pro Karton | 2000/Cs. |
| Modell | Mit Stehrand, runder Boden |
| Verschlusstyp | Schraubverschluss |
| Menge | 2000 Kartons |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Capitol Vial Schraubverschlüsse (nicht im Lieferumfang enthalten) |
| Mehr anzeigen |