Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17175311
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Naturfarben
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Nicht enthalten
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
250 Stück
400 Stück
Artikelnummer. 17175311
Marke: Thermo Scientific™ S40303
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
  • Freistehend
  • Nicht sterile Röhrchen
10 ml
  • Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
  • AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
  • Runder Boden mit Stehrand
  • Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
  • Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
  • AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
  • Konischer Boden mit Stehrand
  • Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
  • Für allgemeine Transportzwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Grün
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 10 mL
Anzahl pro Karton 2000/Cs.
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben geschlossen)
Höhe (metrisch) 86 mm
Typ Probenröhrchen