Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Schraubverschlusskappen, 10 ml, durchsichtiges Röhrchen, weiße Kappe
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526588
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch):
10 mL
12 mL
90 ml
118 ml
Verschlusstyp:
Klappdeckel
Schraubverschluss
Schraubverschluss (oben geschlossen)
Farbe:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Klar
Naturfarben
Verschlussfarbe:
Blau
Gelb
Grün
Klar
Nicht enthalten
Rot
Weiß
Packungsgröße:
1000 Stück
2000 Stück
250 Stück
400 Stück
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Verschlusstyp Farbe Verschlussfarbe Packungsgröße
17155311 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Rot 2000 Stück
17115321 12 mL Schraubverschluss Klar Blau 1000 Stück
16622087 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Weiß 2000 Stück
17165311 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Blau 2000 Stück
17175311 10 mL Schraubverschluss (oben geschlossen) Durchsichtig Grün 2000 Stück
16645742 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Gelb 2000 Stück
17105321 12 mL Schraubverschluss Durchsichtig Gelb 1000 Stück
17185311 12 mL Schraubverschluss Bernsteinfarben Gelb 1000 Stück
17145301 10 mL Schraubverschluss Durchsichtig Nicht enthalten 2000 Stück
17195311 12 mL Schraubverschluss Durchsichtig Nicht enthalten 2000 Stück
15608528 90 ml Klappdeckel Naturfarben Klar 400 Stück
15608538 118 ml Klappdeckel Naturfarben Klar 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 17155311 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. S40300
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fisherbrand™ 10 ml- und 12 ml-Transportröhrchen mit Gewinde und vormontierten Kappen bestehen aus FDA-zugelassenem, geklärtem Polypropylen-Harz für eine bessere Sichtbarkeit.
Thermo Scientific™ 0 mL and 12 mL Screw Top Transport Tubes are made from virgin, clarified polypropylene resin for visual clarity and sample security.
Eigenschaften:
  • Freistehend
  • Nicht sterile Röhrchen
10 ml
  • Graduierungen in 1-ml-Schritten bis zu 8 ml
  • AD 15 x 86 mm (0,59 x 3,38 in.)
  • Runder Boden mit Stehrand
  • Primäranwendung: Serumtransport
12 ml
  • Geätzte Fülllinien bei 5 ml und 8 ml
  • AD 15 x 96 mm (0,59 x 3,77 in.)
  • Konischer Boden mit Stehrand
  • Erhältlich in Hellbraun für lichtempfindliche Proben
  • Für allgemeine Transportzwecke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Rot
Farbe Durchsichtig
Außendurchmesser (metrisch) 15 mm
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 10 mL
Anzahl pro Karton 2000/Cs.
Modell Mit Stehrand, runder Boden
Verschlussmaterial Polyethylen
Verschlusstyp Schraubverschluss
Höhe (metrisch) 86 mm
Produkttyp Probenröhrchen