Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 12 x 75 mm Round Bottom Sample Tubes
Description
Use Thermo Scientific™ 12 x 75 mm Round Bottom Sample Tubes for sample collection, storage and transport. Tubes are non-sterile.
Röhrcheneigenschaften
- Erhältlich in Polystyrol und Polypropylen
- Zur Verwendung mit 12 ml-Steckverschlusskappen und farbkodierten Proben
Bestellhinweis:
1000 Stck./Karton
Specifications
Specifications
| Beschreibung | Polypropylen-Probenröhrchen ohne Kappe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 8 mL |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Modell | U-Boden |
| Verschlusstyp | Stecker |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Steckverschluss – M995133 |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Produkttyp | Probenröhrchen |