Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Zertifizierung/Konformität:
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Packungsgröße:
1000 Stück
Beschreibung
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
Eigenschaften:
- Erhältlich in Polystyrol und Polypropylen
Spezifikation
Spezifikation
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) | 15 ml |
| Anzahl pro Karton | 1000 |
| Modell | Rundboden |
| Verschlusstyp | Stecker |
| Höhe (metrisch) | 75 mm |
| Zertifizierung/Konformität | Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC) |
| Typ | Probenröhrchen |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Steckverschluss – M995133 |