Learn More
Thermo Scientific™ Thermo Scientific™ 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4526575
Click to view available options
Material:
Polypropylen
Polystyrol
Zertifizierung/Konformität:
Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Packungsgröße:
1000 Stück
Artikelnummer. 17175301
Marke: Thermo Scientific™ S40125
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sammeln, lagern und transportieren Sie Proben mit diesen 16 x 75 mm-Probenröhrchen mit rundem Boden.
Collect, store and transport samples with the Thermo Scientific™ 16 x 75mm Round Bottom Sample Tubes.
Eigenschaften:
  • Erhältlich in Polystyrol und Polypropylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 16 mm
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) 15 ml
Anzahl pro Karton 1000
Modell Rundboden
Verschlusstyp Stecker
Höhe (metrisch) 75 mm
Zertifizierung/Konformität Analysenzertifikat (COA), Konformitätszertifikat (COC)
Typ Probenröhrchen
Zur Verwendung mit (Geräte) Universal-Steckverschluss – M995133