Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Flip-Top Fläschchen mit Dichtschloss, 4 oz., Hochprofil, naturfarben
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15688508
Change view
Click to view available options
Volumen (angloamerikanisch):
1,5 oz.
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
8 oz.
10 oz.
Material:
Niedriges Profil, Polypropylen
Polypropylen
Farbe:
Durchsichtig
Gelb
Grün
Königsblau
Naturfarben
Rot
Schwarz
Weiß
Innendurchmesser (metrisch):
28 mm
33 mm
43 mm
62 mm
63 mm
63mm
75 mm
Packungsgröße:
100 Stück
140 Stück
250 Stück
400 Stück
600 Stück
Artikelnummer. Volumen (angloamerikanisch) Material Farbe Innendurchmesser (metrisch) unitSize
15688508 1,5 oz. Polypropylen Durchsichtig 28 mm 600 Stück
15698508 1,5 oz. Polypropylen Grün 28 mm 600 Stück
17155261 3 oz. Polypropylen Schwarz 33 mm 600 Stück
15688518 3 oz. Polypropylen Gelb 33 mm 400 Stück
15678538 4 oz. Polypropylen Naturfarben 43 mm 250 Stück
17105281 4 oz. Polypropylen Königsblau - 250 Stück
15698538 4 oz. Polypropylen Naturfarben 63mm 250 Stück
15608548 4 oz. Polypropylen Naturfarben 63 mm 250 Stück
15618548 5 oz. Niedriges Profil, Polypropylen Naturfarben 63 mm 250 Stück
17135281 6 oz. Polypropylen Naturfarben 63 mm 250 Stück
17155281 7 oz. Polypropylen Naturfarben 63 mm 250 Stück
15658548 8 oz. Polypropylen Naturfarben 75 mm 140 Stück
15628568 10 oz. Polypropylen Naturfarben 62 mm 100 Stück
17115291 10 oz. Polypropylen Rot 62 mm 250 Stück
15638568 10 oz. Polypropylen Weiß 62 mm 100 Stück
15648568 10 oz. Polypropylen Gelb 62 mm 100 Stück
15618568 10 oz. Polypropylen Schwarz 62 mm 100 Stück
17 options
Artikelnummer. 15688508
Marke: Thermo Scientific™ 02LS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel und Verschlussdichtung ähneln den Standardfläschchen mit Klappdeckel, sind jedoch darüber hinaus mit einer Verschlussdichtlippe versehen.
Thermo Scientific™ Capitol Vial Fläschchen mit Klappdeckel ähneln Standardfläschchen mit Klappdeckel, umfassen jedoch eine zusätzliche Verschlusslasche.
Eigenschaften:
  • Ideal zum Sammeln, Transportieren und Lagern einer Vielzahl von Flüssigkeiten und Feststoffen
  • Zu 100 % von der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA für den Gebrauch mit Nahrungsmitteln zugelassenes Polypropylen
  • Aseptisch, luftdicht und auslaufsicher
  • Klappdeckel für einfaches Öffnen mit einer Hand
  • Unsteril
  • Erhältlich mit Fassungsvermögen von 45 bis 296 ml
Empfohlen für:
Lebensmittel- und Getränketests, veterinärmedizinische Anwendungen, Umweltprobenahme, allgemeine Verpackung und Lagerung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung 1.5 oz., Dichtverschluss, naturfarben
Innendurchmesser (metrisch) 28 mm
Farbe Durchsichtig
Material Polypropylen
Sterilität Unsteril
Volumen (metrisch) 45 mL
Anzahl pro Karton 600
Volumen (angloamerikanisch) 1,5 oz.
Verschlusstyp Verschlussversieglung, Klappdeckel
Höhe (metrisch) 84 mm
Produkttyp Polypropylen-Behälter
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.