Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher eignen sich für herkömmliche und Vor-Ort-Tests. Es stehen zwei verschiedene Sammelbechermodelle zur Auswahl.
Eigenschaften:
- Mit Tülle für die einfache Übertragung von Proben in kleinere Behälter
- Mit oder ohne Temperaturanzeigestreifen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probennahmebecher |
| Material | Polypropylen |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 3.5 oz. |
| Kapazität (metrisch) | 103,5 mL |
| Beschreibung | Sammelbecher mit Ausguss; 3,5 oz. (103,5 ml) |
| Enthält | Ausgusstülle |
| Anzahl pro Karton | 350/Karton |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.