Learn More
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher eignen sich für herkömmliche und Vor-Ort-Tests.
Marke: Thermo Scientific™ 10126
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.46000kg
Beschreibung
Thermo Scientific™ Capitol Vial Sammelbecher eignen sich für herkömmliche und Vor-Ort-Tests. Es stehen zwei verschiedene Sammelbechermodelle zur Auswahl.
Eigenschaften:
- Mit Tülle für die einfache Übertragung von Proben in kleinere Behälter
- Mit oder ohne Temperaturanzeigestreifen
Spezifikation
Probennahmebecher | |
8 oz. | |
Sammelbecher mit Temperaturstreifen; 8 oz. (236 ml) | |
500/Karton |
Polypropylen | |
236 mL | |
Temperaturstreifen |
Begrenzte Garantiezeit: Gemäß allen Garantieanforderungen und Ausnahmen wie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben, verfügt dieses Produkt über eine Garantie für den Zeitraum von neunzig (90) Tagen nach dem Versand. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.